Stampa…
Etere etilico 99+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
176830010 176830050 176830250
ACRO176830010EA 47.1 EUR
ACRO176830010 ACRO176830050 ACRO176830250
Etere etilico 99+% stabilizzato, extra puro
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 34,6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 0,714 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=a6912da60a1db151c8c75575b0e5b86480bfd130&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 7 ppm BHT
Relative density (20°C) 0.714 to 0.716
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Peroxides ≤0.0005 %