Etere etilico 99.5% stabilizzato, meets analytical specification of Ph.Eur. per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
176820010
176820025
176820050
176820250
ACRO176820010EA
68.1
EUR
ACRO176820010
ACRO176820025
ACRO176820050
ACRO176820250
Etere etilico 99.5% stabilizzato, meets analytical specification of Ph.Eur. per analisi
Etere etilico
Formula:
(CH₃CH₂)₂O Peso molecolare: 74,12 g/mol Punto di ebollizione: 34,6 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –116 °C Densità: 0,714 g/cm³ Flash Pt: –45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS Number: 60-29-7 UN: 1155 ADR: 3,I |
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 ppm BHT |
Relative density | 0.714 to 0.716 kg/l |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity | passes test |
Cadmium (Cd) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Aldehyde (HCHO) | ≤0.0001 % |
Acetone | ≤0.002 % |
E/E | ≤0.01 % |
Methanol | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤1 ppm |