Stampa…
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylbut-3-yn-2-amine
175620010 175620050 175620250
ACRO175620010EA 21.5 EUR
ACRO175620010 ACRO175620050 ACRO175620250
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83,134 g/mol
Punto di ebollizione: 79…80 °C (760 mmHg)
Densità: 0,79 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008052
CAS Number: 2978-58-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %