1-Bromobutanone 90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
222450010
222450050
222450250
ACRO222450010EA
80.3
EUR
ACRO222450010
ACRO222450050
ACRO222450250
1-Bromobutanone 90% stabilizzato
1-Bromobutanone
Formula:
BrH₂CC(O)CH₂CH₃ Punto di ebollizione: 105 °C (150 mmHg) Densità: 1,479 g/cm³ Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000207 CAS Number: 816-40-0 UN: 3334 ADR: 9,III |
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | Approx. 0.5 % CaCO3 |