Stampa…
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
210910250 210911000
ACRO210910250EA 60.8 EUR
ACRO210910250 ACRO210911000
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 177…178 °C (760 mmHg)
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009707
CAS Number: 14002-80-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %