Chromium(III) chloride, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Chromium trichloride
190470250
190470050
190471000
ACRO190470250EA
72.5
EUR
ACRO190470250
ACRO190470050
ACRO190471000
Chromium(III) chloride, anidro 99%
Chromium(III) chloride
Formula:
Cl₃Cr Peso molecolare: 158.35 g/mol Punto di fusione: 1152 Densità: 2.8 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010948 CAS Number: 10025-73-7 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,02278 |
Appearance | Purple Glistening powder or flakes |
Assay | ≥98.5 % |