Stampa…
1,2-Dietossietano 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 244 EUR
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Dietossietano 99%
1,2-Dietossietano
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 121,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,8417 g/cm³
Flash Pt: 19 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009253
CAS Number: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %