Stampa…
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
188710010 188710050
ACRO188710010EA 19.4 EUR
ACRO188710010 ACRO188710050
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₇H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 85…88 °C (12 mmHg)
Densità: 1,279 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001322
CAS Number: 35120-18-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥95.0 %