Stampa…
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
132070010 132070050 132070250
ACRO132070010EA 44.1 EUR
ACRO132070010 ACRO132070050 ACRO132070250
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂
Peso molecolare: 111,10 g/mol
Punto di fusione: 207…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005219
CAS Number: 634-97-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure