Stampa…
3-bromofuran-2,5-dione 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
147450100 147450500
ACRO147450100EA 63.4 EUR
ACRO147450100 ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄HBrO₃
Punto di ebollizione: 215 °C (760 mmHg)
Densità: 1,905 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005519
CAS Number: 5926-51-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %