Stampa…
Isobutilammina
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 68.6 EUR
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutilammina
Isobutilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,73 g/cm³
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008146
CAS Number: 78-81-9
UN: 1214
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)