Stampa…
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
111020050 111020250
ACRO111020050EA 101 EUR
ACRO111020050 ACRO111020250
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 135…138 °C (9 mmHg)
Punto di fusione: 71 °C
Densità: 1,035 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004152
CAS Number: 1460-16-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %