Stampa…
Ciclopentil-metil-etere 99.9+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 116 EUR
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Ciclopentil-metil-etere 99.9+% stabilizzato, extra puro
Ciclopentil-metil-etere
Formula: C₆H₁₂O
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: –1 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276401
CAS Number: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm