Stampa…
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) (sintetico) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
428121000 428120250 428125000
ACRO428121000EA 78.8 EUR
ACRO428121000 ACRO428120250 ACRO428125000
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) (sintetico) 95%
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Formula: C₂₉H₅₀O₂
Punto di fusione: 2,5…3.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00072045
CAS Number: 10191-41-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %