Stampa…
Neopentyl bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 190 EUR
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
Neopentyl bromide 98%
Neopentyl bromide
Formula: C₅H₁₁Br
Peso molecolare: 151.05 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C (767 mmHg)
Densità: 1.199 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000209
CAS Number: 630-17-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %