Stampa…
Ammoniaca 7N in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
428381000 428388000
428381000.EA 76.4 EUR
428381000. 428388000.
Ammoniaca 7N in methanol, AcroSeal®
Ammoniaca
Formula: NH₃
Punto di ebollizione: –33 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 0,77 g/cm³
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011418
CAS Number: 7664-41-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 6.0 to 7.5 N
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %