Stampa…
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
179380010 179380050
ACRO179380010EA 93.6 EUR
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₅N
Punto di ebollizione: 114…116 °C (760 mmHg)
Densità: 0,752 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008201
CAS Number: 15673-00-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %