Stampa…
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 58.5 EUR
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014720
CAS Number: 705-60-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %