Stampa…
Acido o-fosforico 98+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 46.1 EUR
389025000. 389020025. 389021000.
Acido o-fosforico 98+%, puro
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Punto di ebollizione: ∼158 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 1,7 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm