Stampa…
Cyclopentanecarbaldehyde 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclopentanecarboxaldehyde
425910050 425910010 425910250
ACRO425910050EA 141 EUR
ACRO425910050 ACRO425910010 ACRO425910250
Cyclopentanecarbaldehyde 97% stabilizzato
Cyclopentanecarbaldehyde
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C (760 mmHg)
Densità: 0.919 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060798
CAS Number: 872-53-7
UN: 1989
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone