Stampa…
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
399830100 399830010
ACRO399830100EA 175 EUR
ACRO399830100 ACRO399830010
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilizzato
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Formula: C₈H₁₉BrOSi
Peso molecolare: 239,228 g/mol
Punto di ebollizione: 70…75 °C (2,5 mmHg)
Densità: 1,115 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209550
CAS Number: 86864-60-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Stabilizer ≤5 % Na2CO3