Stampa…
Dimidio bromuro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
215342500 215340010
ACRO215342500EA 120 EUR
ACRO215342500 ACRO215340010
Dimidio bromuro 98%
Dimidio bromuro
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso molecolare: 380.29 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011757
CAS Number: 518-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)