Stampa…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 522 EUR
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Peso molecolare: 493,08 g/mol
Punto di fusione: 256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012415
CAS Number: 12092-47-6
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %