Stampa…
1,1-Diethoxybutane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Butyraldehyde diethylacetal
393430250 393430050 393431000
ACRO393430250EA 111 EUR
ACRO393430250 ACRO393430050 ACRO393431000
1,1-Diethoxybutane 97%
1,1-Diethoxybutane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 143 °C (760 mmHg)
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038316
CAS Number: 3658-95-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %