Stampa…
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
372870010 372870050
ACRO372870010EA 26.6 EUR
ACRO372870010 ACRO372870050
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Appearance: White Powder
Formula: C₁₀H₈O₃
Punto di fusione: 261…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085738
CAS Number: 13252-83-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 262 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %