Stampa…
6,13-Pentacenedione 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6,13-Pentacenequinone
364270010 364270050
ACRO364270010EA 114 EUR
ACRO364270010 ACRO364270050
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione
CAS No.: 3029-32-1
Formula: C₂₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 308,34 g/mol
Punto di fusione: 394 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003709
CAS Number: 3029-32-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %