Stampa…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
363610010 363612500
ACRO363610010EA 225 EUR
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Formula: C₈H₁₂Cl₂Pt
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012413
CAS Number: 12080-32-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)