Stampa…
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 62.6 EUR
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Formula: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Peso molecolare: 612,38 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064793
CAS Number: 52462-29-0
Visualizza i codici
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %