Stampa…
Aluminium bromide, anidro 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
198411000 198410250 198415000
ACRO198411000EA 172 EUR
ACRO198411000 ACRO198410250 ACRO198415000
Aluminium bromide, anidro 98+%, extra puro
Aluminium bromide
Formula: AlBr₃
Punto di ebollizione: 265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 97 °C
Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003421
CAS Number: 7727-15-3
UN: 1725
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm