S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formula:
C₂H₆O₂S₂ Punto di ebollizione: 69…71 °C (,4 mmHg) Densità: 1,227 g/cm³ Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007565 CAS Number: 2949-92-0 UN: 3334 ADR: 9,III |
Appearance | Clear yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |