Stampa…
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
362270010 362270050
ACRO362270010EA 546 EUR
ACRO362270010 ACRO362270050
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di fusione: 172,1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211289
CAS Number: 71830-08-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)