Stampa…
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
361840010 361842500
ACRO361840010EA 519 EUR
ACRO361840010 ACRO361842500
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Appearance: White Powder
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Punto di fusione: 96,1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320858
CAS Number: 161660-94-2
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %