Stampa…
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, Boc-D-AcPAC, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361830010 361832500
ACRO361830010EA 434 EUR
ACRO361830010 ACRO361832500
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White Powder and/or chunks
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Punto di fusione: 111,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320857
CAS Number: 261165-05-3
Visualizza i codici
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 % (ELSD)
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)