1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in mineral oil
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Clear liquid
Formula:
C₁₄H₂₈O₄ Punto di ebollizione: 52…54 °C (,1 mmHg) Densità: 0,95 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00084800 CAS Number: 3006-86-8 UN: 3105 ADR: 5.2, |
Appearance | Clear liquid |
Titration Iodometric | 49 to 51 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Impurity | ≤0.2 % Hydroperoxides (as TBHP) |