Stampa…
Gel di silice C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
360140500 360142500
ACRO360140500EA 186 EUR
ACRO360140500 ACRO360142500
Gel di silice C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230
Punto di fusione: 1710
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148339
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Elemental Analysis ≥11.6 % (C)
Loading ≥1.21 mmol/g
Volatile matter ≤4 % (110°C)