Stampa…
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Acetylacetonato)[bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium(I), (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
382561000 382565000
ACRO382561000EA 86.5 EUR
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₁₂H₁₅O₂Rh
Peso molecolare: 294,16 g/mol
Punto di fusione: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075051
CAS Number: 32354-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %