Stampa…
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
382551000 382555000
ACRO382551000EA 71.4 EUR
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Formula: C₁₄H₈BF₄Rh
Punto di fusione: 209…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671775
CAS Number: 36620-11-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %