4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅BO₂ Punto di fusione: 191…196 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01009697 CAS Number: 123324-71-0 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |