Stampa…
4-Borono-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
358931000 358932500
ACRO358931000EA 77.6 EUR
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Formula: C₉H₁₂BNO₄
Punto di fusione: 283…293 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075172
CAS Number: 76410-58-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %