Stampa…
tert-Butyl propargyl ether 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
380910010 380910050
ACRO380910010EA 29.4 EUR
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₇H₁₂O
Punto di ebollizione: 119 °C (760 mmHg)
Densità: 0,835 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368651
CAS Number: 16314-18-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %