Stampa…
Benzyl propargyl ether 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
380870010 380870050
ACRO380870010EA 25.5 EUR
ACRO380870010 ACRO380870050
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₀O
Punto di ebollizione: 100…101 °C (18 mmHg)
Densità: 1,011 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483987
CAS Number: 4039-82-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %