Stampa…
Amido solubile 1% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
Stabilization: 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 34.9 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Amido solubile 1% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato, puro
Amido solubile
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878
Visualizza i codici
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test