Stampa…
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 39 EUR
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₄O₃S
Peso molecolare: 214.28 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (2 mmHg)
Densità: 1.15 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059244
CAS Number: 599-91-7
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %