Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Formula:
C₆H₁₈O₄V Punto di ebollizione: 125…128 °C (760 mmHg) Densità: 1,139 g/cm³ Flash Pt: 71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799170 CAS Number: 1686-22-2 UN: 3285 ADR: 6.1,III |
Appearance | Dark yellow to dark green to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
Titration with KMnO4 | ≥94 % |