Stampa…
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
379720250 379721000
ACRO379720250EA 121 EUR
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di fusione: 204…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012077
CAS Number: 5416-80-8
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %