Stampa…
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
379120100 379120500
ACRO379120100EA 75.7 EUR
ACRO379120100 ACRO379120500
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilizzato
tert-Butyl vinyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,161 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C (760 mmHg)
Densità: 0,762 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048246
CAS Number: 926-02-3
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 1000 ppm KOH