Stampa…
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
379080010 379080050
ACRO379080010EA 57.8 EUR
ACRO379080010 ACRO379080050
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 167…168 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00192301
CAS Number: 1009-67-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
HPLC ≥97.5 %