Stampa…
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
378770050 378770250
ACRO378770050EA 44.6 EUR
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Formula: C₉H₂₇NSi₃
Punto di ebollizione: 72 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047990
CAS Number: 1586-73-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %