Stampa…
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
377940010 377942500
ACRO377940010EA 279 EUR
ACRO377940010 ACRO377942500
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Appearance: Red Crystalline powder
Formula: C₃₄H₃₈F₆IrP₃
Peso molecolare: 845,79 g/mol
Punto di fusione: 224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064800
CAS Number: 38465-86-0
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %