Stampa…
Pivalic acid hydrazide 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pivalohydrazide, Pivaloyl hydrazide
377750010 377750050
ACRO377750010EA 38.9 EUR
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Formula: C₅H₁₂N₂O
Peso molecolare: 116,164 g/mol
Punto di ebollizione: 95…110 °C (1mbar)
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310839
CAS Number: 42826-42-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %